(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-4,4-DiF-Pro-OMe·HCl
PC201152-1G PC201152-250MG
APOSPC201152-1GEA 309 EUR
APOSPC201152-1G APOSPC201152-250MG
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95+%
(S)-Methyl 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₉F₂NO₂·ClH
MW: 201,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106100
Núm. CAS: 156046-05-8