2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 0 EUR
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21604147
Núm. CAS: 156816-78-3