4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201154-100MG PC201154-1G PC201154-250MG
APOSPC201154-100MGEA 66.7 EUR
APOSPC201154-100MG APOSPC201154-1G APOSPC201154-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methyl-2-trifluoromethylpyrimidine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743686
Núm. CAS: 1582-25-8