2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201155-100MG PC201155-1G PC201155-250MG
APOSPC201155-100MGEA 119 EUR
APOSPC201155-100MG APOSPC201155-1G APOSPC201155-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₄F₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27923425
Núm. CAS: 1588441-22-8