3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201156-100MG
PC201156-250MG
PC201156-25MG
APOSPC201156-100MGEA
542
EUR
APOSPC201156-100MG
APOSPC201156-250MG
APOSPC201156-25MG
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine
Formula:
C₆H₇FN₂ MW: 126,132 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18261569 Núm. CAS: 15931-21-2 |