1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201159-1G PC201159-250MG PC201159-5G
APOSPC201159-1GEA 88.6 EUR
APOSPC201159-1G APOSPC201159-250MG APOSPC201159-5G
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603715
Núm. CAS: 1616526-80-7