6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 121 EUR
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664875
Núm. CAS: 16544-67-5