2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201163-100MG PC201163-1G PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA 29 EUR
APOSPC201163-100MG APOSPC201163-1G APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116920
Núm. CAS: 16583-82-7