Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201164-1G PC201164-5G
APOSPC201164-1GEA 95.7 EUR
APOSPC201164-1G APOSPC201164-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226326
Núm. CAS: 167760-75-0