4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201168-100MG PC201168-250MG
APOSPC201168-100MGEA 87 EUR
APOSPC201168-100MG APOSPC201168-250MG
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12924664
Núm. CAS: 169674-02-6