(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201169-100MG PC201169-1G PC201169-250MG
APOSPC201169-100MGEA 187 EUR
APOSPC201169-100MG APOSPC201169-1G APOSPC201169-250MG
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid 95+%
(3-((Dimethylamino)methyl)-4-fluorophenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₃BFNO₂
MW: 197,014 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27935575
Núm. CAS: 1704063-96-6