2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201172-25G PC201172-5G PC201172-1G
APOSPC201172-25GEA 415 EUR
APOSPC201172-25G APOSPC201172-5G APOSPC201172-1G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22055006
Núm. CAS: 1736-85-2