4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201174-100MG PC201174-1G PC201174-250MG
APOSPC201174-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC201174-100MG APOSPC201174-1G APOSPC201174-250MG
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
4-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835274
Núm. CAS: 175965-82-9