4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201177-1G
APOSPC201177-1GEA
119
EUR
APOSPC201177-1G
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula:
C₇H₄FNO₂ MW: 153,111 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18804910 Núm. CAS: 178747-83-6 |