4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201178-1G PC201178-250MG PC201178-5G
APOSPC201178-1GEA 119 EUR
APOSPC201178-1G APOSPC201178-250MG APOSPC201178-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂O
MW: 162,549 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834963
Núm. CAS: 1801-06-5