1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201180-100MG PC201180-1G PC201180-250MG
APOSPC201180-100MGEA 49.3 EUR
APOSPC201180-100MG APOSPC201180-1G APOSPC201180-250MG
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 95+%
1-Chloro-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193,535 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27923474
Núm. CAS: 1805029-24-6