2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201185-100MG
PC201185-1G
PC201185-250MG
APOSPC201185-100MGEA
119
EUR
APOSPC201185-100MG
APOSPC201185-1G
APOSPC201185-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine
Formula:
C₅H₂Cl₂FN MW: 165,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18257011 Núm. CAS: 189281-48-9 |