2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201191-1G
PC201191-250MG
PC201191-5G
APOSPC201191-1GEA
303
EUR
APOSPC201191-1G
APOSPC201191-250MG
APOSPC201191-5G
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
Formula:
C₈H₄F₃NO MW: 187,119 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00480774 Núm. CAS: 2008-04-0 |