1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-1,3-dimethoxybenzene
PC201193-1G PC201193-25G PC201193-5G
APOSPC201193-1GEA 111 EUR
APOSPC201193-1G APOSPC201193-25G APOSPC201193-5G
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrFO₂
MW: 235,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738436
Núm. CAS: 204654-94-4