3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 470 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,129 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13173376
Núm. CAS: 213598-05-1