1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201195-100MG PC201195-1G
APOSPC201195-100MGEA 101 EUR
APOSPC201195-100MG APOSPC201195-1G
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
MW: 181.594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09959717
Núm. CAS: 214045-86-0