3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201196-1G PC201196-250MG PC201196-5G
APOSPC201196-1GEA 126 EUR
APOSPC201196-1G APOSPC201196-250MG APOSPC201196-5G
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215150
Núm. CAS: 214557-89-8