(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201202-1G PC201202-250MG PC201202-5G
APOSPC201202-1GEA 191 EUR
APOSPC201202-1G APOSPC201202-250MG APOSPC201202-5G
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253714
Núm. CAS: 224434-01-9