3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201203-1G PC201203-5G
APOSPC201203-1GEA 0 EUR
APOSPC201203-1G APOSPC201203-5G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684305
Núm. CAS: 226260-01-1