5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201205-1G PC201205-250MG
APOSPC201205-1GEA 201 EUR
APOSPC201205-1G APOSPC201205-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114877
Núm. CAS: 230301-83-4