5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.1 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047171
Núm. CAS: 23077-43-2