1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201212-100MG PC201212-1G PC201212-250MG
APOSPC201212-100MGEA 215 EUR
APOSPC201212-100MG APOSPC201212-1G APOSPC201212-250MG
1-Chloro-7-fluorophthalazine 95+%
1-Chloro-7-fluorophthalazine
Formula: C₈H₄ClFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432628
Núm. CAS: 23928-56-5