Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201215-100MG PC201215-1G PC201215-250MG
APOSPC201215-100MGEA 235 EUR
APOSPC201215-100MG APOSPC201215-1G APOSPC201215-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 97%
Methyl 7-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656840
Núm. CAS: 256935-98-5