3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201218-1G PC201218-250MG
APOSPC201218-1GEA 207 EUR
APOSPC201218-1G APOSPC201218-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025429
Núm. CAS: 264194-31-2