6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 174 EUR
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847318
Núm. CAS: 317810-73-4