(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201230-100MG PC201230-1G PC201230-250MG
APOSPC201230-100MGEA 27.8 EUR
APOSPC201230-100MG APOSPC201230-1G APOSPC201230-250MG
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₉F₂N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761760
Núm. CAS: 321318-15-4