5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201234-1G PC201234-250MG PC201234-5G
APOSPC201234-1GEA 59.9 EUR
APOSPC201234-1G APOSPC201234-250MG APOSPC201234-5G
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00835609
Núm. CAS: 342042-82-4