Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201246-100MG PC201246-250MG PC201246-1G
APOSPC201246-100MGEA 212 EUR
APOSPC201246-100MG APOSPC201246-250MG APOSPC201246-1G
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₄BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566744
Núm. CAS: 395664-56-9