6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201249-250MG PC201249-1G PC201249-5G
APOSPC201249-250MGEA 81.2 EUR
APOSPC201249-250MG APOSPC201249-1G APOSPC201249-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Número MDL: MFCD18261725
Núm. CAS: 401590-41-8