2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 72.5 EUR
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Formula: C₄HBrF₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702712
Núm. CAS: 41731-39-9