3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 97.3 EUR
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₄H₇F₃O
MW: 128,093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483912
Núm. CAS: 431-23-2