2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201255-250MG PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA 74.2 EUR
APOSPC201255-250MG APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Formula: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233111
Núm. CAS: 446-65-1