1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201258-1G PC201258-5G PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA 26.1 EUR
APOSPC201258-1G APOSPC201258-5G APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973918
Núm. CAS: 4815-64-9