2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201267-250MG PC201267-25MG
APOSPC201267-250MGEA 483 EUR
APOSPC201267-250MG APOSPC201267-25MG
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461787
Núm. CAS: 605659-03-8