Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201268-100MG PC201268-250MG PC201268-1G
APOSPC201268-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201268-100MG APOSPC201268-250MG APOSPC201268-1G
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179.148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042789
Núm. CAS: 606080-43-7