Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 344 EUR
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204416
Núm. CAS: 612835-53-7