2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201271-100MG PC201271-250MG PC201271-1G
APOSPC201271-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201271-100MG APOSPC201271-250MG APOSPC201271-1G
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196994
Núm. CAS: 628691-85-0