1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201278-1G PC201278-5G
APOSPC201278-1GEA 148 EUR
APOSPC201278-1G APOSPC201278-5G
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840324
Núm. CAS: 67589-15-5