5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201279-1G PC201279-5G
APOSPC201279-1GEA 317 EUR
APOSPC201279-1G APOSPC201279-5G
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18447885
Núm. CAS: 679433-94-4