2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201280-100MG
PC201280-250MG
PC201280-1G
APOSPC201280-100MGEA
78.3
EUR
APOSPC201280-100MG
APOSPC201280-250MG
APOSPC201280-1G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 95+%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₂FN·ClH MW: 189.658 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11870091 Núm. CAS: 689232-61-9 |