Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203651
Núm. CAS: 70163-98-3