3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-1GEA 221 EUR
APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₄F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835188
Núm. CAS: 736990-88-8