1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201299-1G PC201299-5G
APOSPC201299-1GEA 21.9 EUR
APOSPC201299-1G APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18205960
Núm. CAS: 741721-51-7