trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201301-100MG PC201301-250MG PC201301-1G
APOSPC201301-100MGEA 68.3 EUR
APOSPC201301-100MG APOSPC201301-250MG APOSPC201301-1G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₁F₃O
MW: 168,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12964322
Núm. CAS: 75091-93-9