2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261073
Núm. CAS: 76350-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III